Learn More
Sartorius Filterpapiere des qualitativen Gütegrads 34/N
Diese Papiersorte kommt in der Regel für analytische und technische Zwecke zum Einsatz. Aufgrund ihrer Struktur zeichnet sie sich durch eine schnelle Durchflussrate aus.
307.00 CHF
Spezifikation
Format Gefaltet
Güte 34/N
Menge 100/Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15993000
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-4-478-125
125 mm
307.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15903010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Sartorius
FT-4-478-320
320 mm
307.00 CHF
100 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus optimiertem Zellstoff und Baumwolllinters mit einem α-Zellulosegehalt von > 95 %. Aschegehalt zwischen 0,1 und 0,15 %. Nassfest.
Spezifikation
Spezifikation
Gefaltet
34/N
100/Packung
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications