Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 292
Diese Filterpapiere eignen sich besonders für qualitative Analysen, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern.
Marke: Sartorius FT-3-215-320
8.35 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.81000kg
Beschreibung
- Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Spezifikation
Scheibe | |
97 Sekunden | |
100/Packung | |
320 mm |
4 bis 7 μm | |
292 a | |
0,18 mm |