Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 292
Diese Filterpapiere eignen sich besonders für qualitative Analysen, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern.
10.80 CHF - 66.25 CHF
Spezifikation
Format | Scheibe |
---|---|
Particle Retention | 4 bis 7 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 97 Sekunden |
Güte | 292 a |
Menge | 100/Packung |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15992900
|
Sartorius
FT-3-215-320 |
320 mm |
66.25 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10168531
|
Sartorius
FT-3-215-070 |
70 mm |
11.50 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10619222
|
Sartorius
FT-3-215-125 |
125 mm |
19.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10302122
|
Sartorius
FT-3-215-150 |
150 mm |
25.75 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10495981
|
Sartorius
FT-3-215-185 |
185 mm |
38.55 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10062401
|
Sartorius
FT-3-215-110 |
110 mm |
15.40 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10260672
|
Sartorius
FT-3-215-240 |
240 mm |
62.60 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10006981
|
Sartorius
FT-3-215-055 |
55 mm |
10.80 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Spezifikation
Scheibe | |
97 Sekunden | |
100/Packung |
4 bis 7 μm | |
292 a |