Learn More
Sartorius Filterpapiere für qualitative Analysen Gütegrad 292
Diese Filterpapiere eignen sich besonders für qualitative Analysen, die einen niedrigen Aschegehalt erfordern.
Marke: Sartorius FT-3-215-125
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Reine Baumwoll-Linter oder Baumwoll-Linter mit optimiertem Zellstoff
- Keine Zusätze, wie z.B. Nassverfestigungsmittel
Spezifikation
Scheibe | |
97 Sekunden | |
100/Packung | |
125 mm |
4 bis 7 μm | |
292 a | |
0,19 mm |