Learn More
Sartorius Sartolab™ RF Vakuumfilter
Sartolab RF sind Vakuumfiltrationseinheiten für den Einmalgebrauch.
Marke: Sartorius 180A3----------E
Additional Details : Gewicht : 1.26000kg
Beschreibung
Die Geräte haben einen Auffangkolben (RF) und enthalten eine optimierte Sartorius SFCA-Membran. Sie vereinen höchste Durchflussraten und Durchsätze mit extrem geringer Proteinbindung und extrahierbaren Stoffen. Sie sind daher das Produkt der Wahl für die Partikelentfernung aus Gewebekulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen Biologika. Sartolab RF Vakuumeinheiten sind erhältlich als Einheiten mit 250 ml, 500 ml und 1000 ml.
- Geringe Proteinbindung
- Schneller Fluss und hoher Durchsatz
- Anwenderfreundlich
- Mit Auffangkolben
Weitere Spezifikationen:
- Maximaltemperatur: 70 °F
- Gehäusematerial: Polystyrol (PS)
- Zytotoxizität: USP biologische Reaktivitätstests, in vitro <87>
- pH-Wert-Bereich: 4.0-8.0
- Sterilisationsmethode: Gammastrahlung
Spezifikation
Durchsichtig/gelb | |
Tensidfreies Celluloseacetat | |
62 cm2 | |
1000 mL |
Aufsteckbarer Schlauchanschluss | |
0,45 μm | |
Filtrationsgerät | |
79 x 79mm |