Learn More
Sartorius Sartolab™ RF Vakuumfilter
Sartolab RF sind Vakuumfiltrationseinheiten für den Einmalgebrauch.
128.00 CHF - 355.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Durchsichtig/gelb |
---|---|
Verbinder | Aufsteckbarer Schlauchanschluss |
Material | Tensidfreies Celluloseacetat |
Porengröße | 0,45 μm |
Typ | Filtrationsgerät |
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Volumen (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Filtrationsbereich | Volumen (metrisch) | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15827531
|
Sartorius
180A1----------E |
24 cm2 | 250 mL | 49 x 49mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15837531
|
Sartorius
180A2----------E |
39 cm2 | 500 mL | 62 x 62mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
15847531
|
Sartorius
180A3----------E |
62 cm2 | 1000 mL | 79 x 79mm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
Die Geräte haben einen Auffangkolben (RF) und enthalten eine optimierte Sartorius SFCA-Membran. Sie vereinen höchste Durchflussraten und Durchsätze mit extrem geringer Proteinbindung und extrahierbaren Stoffen. Sie sind daher das Produkt der Wahl für die Partikelentfernung aus Gewebekulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen Biologika. Sartolab RF Vakuumeinheiten sind erhältlich als Einheiten mit 250 ml, 500 ml und 1000 ml.
- Geringe Proteinbindung
- Schneller Fluss und hoher Durchsatz
- Anwenderfreundlich
- Mit Auffangkolben
Weitere Spezifikationen:
- Maximaltemperatur: 70 °F
- Gehäusematerial: Polystyrol (PS)
- Zytotoxizität: USP biologische Reaktivitätstests, in vitro <87>
- pH-Wert-Bereich: 4.0-8.0
- Sterilisationsmethode: Gammastrahlung
Spezifikation
Durchsichtig/gelb | |
Tensidfreies Celluloseacetat | |
Filtrationsgerät |
Aufsteckbarer Schlauchanschluss | |
0,45 μm |