Learn More
Sartorius Sartolab™ RF Vakuumfilter
Sartolab RF sind Vakuumfiltrationseinheiten für den Einmalgebrauch.
Marke:  Sartorius 180A1----------E
Additional Details : Gewicht : 1.26000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15827531
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Die Geräte haben einen Auffangkolben (RF) und enthalten eine optimierte Sartorius SFCA-Membran. Sie vereinen höchste Durchflussraten und Durchsätze mit extrem geringer Proteinbindung und extrahierbaren Stoffen. Sie sind daher das Produkt der Wahl für die Partikelentfernung aus Gewebekulturmedien, Puffern, Additiven und anderen wässrigen Biologika. Sartolab RF Vakuumeinheiten sind erhältlich als Einheiten mit 250 ml, 500 ml und 1000 ml.
  • Geringe Proteinbindung
  • Schneller Fluss und hoher Durchsatz
  • Anwenderfreundlich
  • Mit Auffangkolben
Weitere Spezifikationen:
  • Maximaltemperatur: 70 °F
  • Gehäusematerial: Polystyrol (PS)
  • Zytotoxizität: USP biologische Reaktivitätstests, in vitro <87>
  • pH-Wert-Bereich: 4.0-8.0
  • Sterilisationsmethode: Gammastrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig/gelb
Tensidfreies Celluloseacetat
24 cm2
250 mL
Aufsteckbarer Schlauchanschluss
0,45 μm
Filtrationsgerät
49 x 49mm