Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Labor V
Zur gleichzeitigen Klärung und sterilen Filtration von 50 ml bis 1 l Säugetierzellkulturen in einem Schritt ohne Zentrifugation.
Marke: Sartorius SDLV-0500-05C--2
Additional Details : Gewicht : 1.36000kg
Beschreibung
Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits sind für die gleichzeitige Klärung und sterile Filtration von 50 ml bis 1 l Säugetierzellkulturen-Bouillon konzipiert, um Proben für nachfolgende Verarbeitungsschritte wie Proteinreinigung und -konzentration vorzubereiten. Die praktischen Kits kombinieren Beutel mit Filterhilfsmitteln zur Klärung und Vakuumfiltration für die sterile Filtration.
Die Sartoclear Dynamics™ Lab V Kits kombinieren die Verwendung eines Filterhilfsmittels zur Klärung und eine Vakuumfiltrationseinheit mit einer 0.22 μm Polyethersulfon-Membran für die sterile Filtration von bis zu 1 l Säugetierzellkulturen. Die gebrauchsfertige Filterhilfe wird in staubfreien und gammabestrahlten Beuteln geliefert.
Die Sartolab™ RF-Flaschenaufsatzfilter mit Empfängerkolben, die durch Gammabestrahlung sterilisiert sind,
erhältlich in Volumina von 150 ml bis 1,000 ml.
- Klärung von Säugetierzellkulturen mit hoher Dichte innerhalb von Minuten
- Gebrauchsfertige Lösung
- Schnell und bequem
- Kein Zentrifugieren erforderlich
Zehn Kits sind erhältlich, um alle Ihre Anforderungen zu erfüllen, basierend auf
Filtrationsvolumen und Zelldichte der Säugetier-
Zellkulturen.
Spezifikation
Kieselgur/Schwermetallfreies Polystyrol/Schwermetallfreies Polyethylen | |
500 ml | |
0.22 μm Polyethersulfon/hohe Durchflussrate | |
Umgebungstemperatur |
Sartoclear Dynamics™ Lab V-Kits wurden für die Zellernte von Säugetierzellkulturen wie CHO, HEK, Hybridomas und vielen anderen mit hoher Zelldichte entwickelt. | |
24 x 500 ml-Filtereinheiten + 5 g Filterhilfe | |
Jedes Sartoclear Dynamics™ Lab V Kit besteht aus Beuteln mit Filterhilfsmitteln und Vakuumfiltereinheiten (Sartolab™ RF), die Ihren Anforderungen entsprechen. Finden Sie das richtige Kit in nur zwei einfachen Schritten: 1. Bestimmen Sie den Volumenbereich Ihrer zu filternden Probe. 2. Verweisen Sie dann in diesem Bereich auf die Zelldichte Ihrer Zellkultur | |
Säugetierzellernte/-kultur |