missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SAP130 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 12130-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
3-Phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH; EC 1.1.1.95) catalyzes the transition of 3-phosphoglycerate into 3-phosphohydroxypyruvate, which is the first and rate-limiting step in the phosphorylated pathway of serine biosynthesis, using NAD+/NADH as a cofactor.Spezifikation
| SAP130 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SAP130 | |
| SAP130 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 269003, 307527, 79595 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence, Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8BIH0, Q9H0E3 | |
| SAP130 | |
| SAP130 Fusion Protein Ag2774 | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Mouse, Rat, Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur