missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
SAP130 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Proteintech 12130-1-AP-150UL
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
3-Phosphoglycerate dehydrogenase (PHGDH; EC 1.1.1.95) catalyzes the transition of 3-phosphoglycerate into 3-phosphohydroxypyruvate, which is the first and rate-limiting step in the phosphorylated pathway of serine biosynthesis, using NAD+/NADH as a cofactor.Specifikationer
| SAP130 | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| SAP130 | |
| SAP130 | |
| Rabbit | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 269003, 307527, 79595 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot | |
| 0.13 mg/mL | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Q8BIH0, Q9H0E3 | |
| SAP130 | |
| SAP130 Fusion Protein Ag2774 | |
| 150 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering