Learn More
SAMD3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1A11F2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Proteintech 66599-1-IG-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16848625
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
SAMD3
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8N6K7
Samd3
SAMD3 Fusion Protein Ag11319
20 μL
Primary
Human, Rat
Antibody
IgG1
Western Blot
1A11F2
Unconjugated
SAMD3
SAMD3
Mouse
Protein G
RUO
154075, 685940
-20°C