Learn More
SAMD3 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 1A11F2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen SAMD3
Klon 1A11F2
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16848625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66599-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16838625
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66599-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The function of this protein remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
SAMD3
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
SAMD3
Samd3
IgG1
Protein G
Antibody
1A11F2
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human, Rat
Q8N6K7
154075, 685940
SAMD3 Fusion Protein Ag11319
Primary
-20°C
SAMD3