Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Ultraweiche Schläuche
DEHP-freie Laborschläuche
Marke: Saint Gobain Life Sciences ADK00027
Additional Details : Gewicht : 1.67000kg
Beschreibung
Nicht-DEHP-haltige Laborschläuche
Ausgezeichnete Lösung für Anwendungen, die komplizierte Laboraufbauten mit scharfen Radiuskurven und mehreren richtungsabhängigen Änderungen benötigen.
- Beständig gegen Verdrehen und Kollaps
- Bleibt so bei niedrigen Temperaturen wie -55 °C (-67 °F) flexibel
- Beständig gegen korrosive Chemikalien für Laboranwendungen
- Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
- Weich und flexibel für Laboraufbauten
- Beständig gegen geringe Temperaturen für niedrigstufige Kryoanwendungen
- Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
- Synthese- und Forschungsaufbauten
- Analytische Instrumente
- Pufferlösungen
- Peristaltikpumpen
- Belüftungs- und Ablassleitungen
Bestellinformation
Packungsgröße 50 ft. (15 m).
Compliance
Entspricht den Anforderungen der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln, der EU-REACH-Verordnung zur Lebensmittelsicherheit sowie der California Proposition 65
Spezifikation
Tubing | |
9.5 mm | |
0.5 Zoll | |
50 ft. | |
1.6 mm |
0.375 Zoll | |
Tygon | |
12.7 mm | |
15 m | |
1.6 mm |