Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tygon™ E-1000 Ultraweiche Schläuche
DEHP-freie Laborschläuche
205.00 CHF - 299.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Tubing |
---|---|
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 50 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Dicke (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
15487513
|
Saint Gobain Life Sciences
65102-06 |
0.25 Zoll | 6.4 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
228.00 CHF
50 Fuß |
Verfügbar ab: 23-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
12325919
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00019 |
0.25 Zoll | 6.4 mm | 3.2 mm | 3.2 mm |
299.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13183603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00022 |
0.313 in. | 7,9 mm | 1.6 mm | 0.0625 Zoll |
205.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
13193603
|
Saint Gobain Life Sciences
ADK00027 |
0.375 Zoll | 9.5 mm | 1.6 mm | 1.6 mm |
240.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
Beschreibung
Nicht-DEHP-haltige Laborschläuche
Ausgezeichnete Lösung für Anwendungen, die komplizierte Laboraufbauten mit scharfen Radiuskurven und mehreren richtungsabhängigen Änderungen benötigen.
- Beständig gegen Verdrehen und Kollaps
- Bleibt so bei niedrigen Temperaturen wie -55 °C (-67 °F) flexibel
- Beständig gegen korrosive Chemikalien für Laboranwendungen
- Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
- Weich und flexibel für Laboraufbauten
- Beständig gegen geringe Temperaturen für niedrigstufige Kryoanwendungen
- Geringer Durometer für den Einsatz in Pumpenanwendungen mit geringem Drehmoment
- Synthese- und Forschungsaufbauten
- Analytische Instrumente
- Pufferlösungen
- Peristaltikpumpen
- Belüftungs- und Ablassleitungen
Bestellinformation
Packungsgröße 50 ft. (15 m).
Compliance
Entspricht den Anforderungen der FDA für den Kontakt mit Lebensmitteln, der EU-REACH-Verordnung zur Lebensmittelsicherheit sowie der California Proposition 65
Spezifikation
Tubing | |
50 ft. | |
15 m |