Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Fluorpolymer-Harz Policemen
Für den vorsichtigen Transfer oder das vorsichtige Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen
Marke: Saint-Gobain 06369-04
Additional Details : Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
- Meißelspitze und diagonale Schneidkante
- Korrosionsbeständig
- Inert und nicht kontaminierend
- Wärmebeständig bis 288 °C (550 °F)
Spezifikation
Spatel, Policeman | |
4 in. | |
0.023 cm | |
PTFE-Fluoropolymerharz |
Vorsichtiger Transfer oder vorsichtiges Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen | |
0.28 in. | |
Meißelspitze und diagonale Kante | |
10 cm |