Learn More
Saint-Gobain Chemware™ PTFE Fluorpolymer-Harz Policemen
Für den vorsichtigen Transfer oder das vorsichtige Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen
16.93 CHF - 121.80 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Spatel, Policeman |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorsichtiger Transfer oder vorsichtiges Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 0.28 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 0.023 cm |
Enthält | Meißelspitze und diagonale Kante |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11960495
|
Saint-Gobain
06369-01 |
15 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11950495
|
Saint-Gobain
06369-04 |
10 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
11970495
|
Saint-Gobain
D1075014 |
20 cm |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Meißelspitze und diagonale Schneidkante
- Korrosionsbeständig
- Inert und nicht kontaminierend
- Wärmebeständig bis 288 °C (550 °F)
Spezifikation
Spatel, Policeman | |
0.28 in. | |
Meißelspitze und diagonale Kante |
Vorsichtiger Transfer oder vorsichtiges Abkratzen von Präzipitaten und Rückständen | |
0.023 cm | |
PTFE-Fluoropolymerharz |