Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 76 mm Steel Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for indoor and outdoor heavy duty safety applications.
112.00 CHF
Specifications
Produkttyp | Vorhängeschlösser mit Schlüssel |
---|---|
Schlüsseltyp | Gleiche Schlüssel |
Material | Eloxiertes Aluminium |
Durchmesser (angloamerikanisch) Bügel | 0,25 in |
Durchmesser (metrisch) Bügel | 6,4 mm |
Product Code | Brand | Menge | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Menge | Farbe | Price | Quantity & Availability | ||||
17170271
|
Brady™
150217 |
3/Packung | Schwarz |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17130321
|
Brady™
150277 |
3/Packung | Blau |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17100341
|
Brady™
150299 |
3/Packung | Braun |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17130291
|
Brady™
150238 |
3/Packung | Grün |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17130361
|
Brady™
150325 |
3/Packung | Orange |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17110341
|
Brady™
150300 |
3/Packung | Violett |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 19-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17180271
|
Brady™
150218 |
3/Packung | Rot |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17120321
|
Brady™
150276 |
3/Packung | Silber |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17140291
|
Brady™
150239 |
3/Packung | Gelb |
112.00 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Manufactured with solid aluminum body and steel shackle, Brady™'s padlocks are lightweight and rugged
- Compliments the Brady™ SafeKey Padlock range and have the same features
- Locks are chemical and corrosion resistant
- The unique lock mechanism is insulated and has 6 precision steel tumbler blades for a high number of key differences and tamper resistance
- The colour-matched key and lock body allows a fast identification in the application
- 1 key is supplied with each lock
- Custom keying, engraving, charting, Master Key and Grand Master Key are available
Specifications
Vorhängeschlösser mit Schlüssel | |
Eloxiertes Aluminium | |
6,4 mm | |
76 mm | |
6 | |
1,3 in. | |
33 mm |
Gleiche Schlüssel | |
0,25 in | |
3 in. | |
Stahl | |
1,5 in. | |
38 mm |