Learn More
Brady™ SafeKey Padlocks - aluminum with 76 mm Steel Shackle, Keyed Alike
The ultimate locks for indoor and outdoor heavy duty safety applications.
Marke: Brady™ 150300
Additional Details : Gewicht : 0.56800kg
Beschreibung
- Die Vorhängeschlösser von Brady™ aus massivem Aluminium und Stahlbügel mit sind leicht und robust.
- Ergänzen die Palette von Brady™ SafeKey Vorhängeschlössern und haben dieselben Funktionen.
- Die Schlösser sind chemikalien- und korrosionsbeständig.
- Der einzigartige Verriegelungsmechanismus ist isoliert und hat 6 Präzisionsstahl-Zuhaltungsspitzen für eine hohe Anzahl von Schlüsselunterschieden und Manipulationsschutz.
- Die farblich abgestimmten Schlüssel und Schlosskörper ermöglichen eine schnelle Identifizierung bei der Anwendung.
- Jedes Schloss wird mit 1 Schlüssel geliefert.
- Benutzerdefinierte Schlüsselverwendung, Gravur, Dokumentation, Hauptschlüssel und Generalhautschlüssel sind verfügbar.
Spezifikation
Vorhängeschlösser mit Schlüssel | |
Violett | |
0,25 in | |
3 in. | |
Stahl | |
3/Packung | |
1,3 in. | |
33 mm |
Gleiche Schlüssel | |
Eloxiertes Aluminium | |
6,4 mm | |
76 mm | |
6 | |
1,5 in. | |
38 mm |