Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Sabouraud NKS NPS und e.motion MF, gezahnt
Enthält dehydrierte Medienpads in Petrischalen, vorsterilisiert und geeignete Membranfilter für eine kostengünstige, zeitsparende mikrobiologische Qualitätskontrolle.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ 14069--50----RDN
Additional Details : Gewicht : 1.36300kg
Beschreibung
- Nährstoffpads mit vermaschten Membranfiltern
- Für den Nachweis Hefen und Schimmelpilzen
- Problemlose Lagerung für bis zu 24 Monate
- Übereinstimmung mit internationalen Normen und Referenzen.
- Validierungsanleitung verfügbar
- Äußerst vielseitig – mehrere Anwendungen
- Wirtschaftliche Lösung zur Einsparung von Zeit und Kosten
- Einfache Handhabung
- Dispenser-fertige Membranfilter für den Einsatz mit Microsart&trade: E.motion-Dispenser
Spezifikation
50 mm-Scheibe | |
Steril | |
100 Stück/Packung |
Sabouraud NKS | |
Hefen und Schimmelpilze, Molds | |
50 mm |