Learn More
RXFP4/GPCR142/GPR100 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18633161 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18633161 0.02 mL 0.02 Milliliter
18628150 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18633161 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2945090.02ml
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
RXFP4/GPCR142/GPR100 Polyclonal antibody specifically detects RXFP4/GPCR142/GPR100 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen RXFP4/GPCR142/GPR100
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias G protein-coupled receptor 100, GPCR142, GPR100, Relaxin-3 receptor-2, RLN3R2, RXFP4 relaxin/insulin-like family peptide receptor 4, RXFPR4
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 305-374 of human RXFP4 (NP_871001.1). NPVLYCLLRREPRQALAGTFRDLRLRLWPQGGGWVQQVALKQVGRRWVASNPRESRPSTLLTNLDRGTPG
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet GPCR
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 339403
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG