missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
RWDD1 Polyclonal antibody specifically detects RWDD1 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RWDD1 |
| Anwendungen | Immunoprecipitation, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Tris-citrate/phosphate pH 7 -8. |
| Gen-Alias | DFRP2, DRG family-regulatory protein 2, PTD013, RWD domain containing 1, RWD domain-containing protein 1 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Between 193 and 243 |
| Reinigungsverfahren | Affinity purified |
| Menge | 100 μg |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?