missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RUFY1 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 30232205 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30232205 20 μL 20 Mikroliter
30227176 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30232205 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP33847220ul

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RUFY1 Polyclonal antibody specifically detects RUFY1 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RUFY1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias La-binding protein 1, Rab4-interacting protein, RABIP4FYVE-finger protein EIP1, RUN and FYVE domain containing 1, RUN and FYVE domain-containing 1, RUN and FYVE domain-containing protein 1, ZFYVE12FLJ22251, Zinc finger FYVE domain-containing protein 12
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 439-708 of human RUFY1 (NP_079434.3).,, Sequence:, EKDTHEKQDTLVALRQQLEEVKAINLQMFHKAQNAESSLQQKNEAITSFEGKTNQVMSSMKQMEERLQHSERARQGAEERSHKLQQELGGRIGALQLQLSQLHEQCSSLEKELKSEKEQRQALQRELQHEKDTSSLLRMELQQVEGLKKELRELQDEKAELQKICEEQEQALQEMGLHLSQSKLKMEDIKEVNQALKGHAWLKDDEATHCRQCEKEFSISRRKHHCRNCGHIFCNTCSSNELALPSYPKPVRVCDSCHTLLLQRCSSTAS
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80230
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.