Learn More
DWK Life Sciences Guko, aus EPDM, konische Gummidichtungen, für Saugflaschen
Die Gummimanschette wird benötigt um eine Gasdichtigkeit bei einer Vakuumfiltration zu erzielen.
Marke:  DWK Life Sciences 292023907
105.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.38000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11766818
  • 111.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Um einen Filter und eine Saugflasche miteinander verbinden zu können, wird eine Gummimanschette benötigt, die beide Glasteile einerseits vor Bruch schützt und andererseits diese gasdicht verbindet. Diese Gasdichtheit wird benötigt um eine Vakuumfiltration durchführen zu können.
  • Zum dichten Abschluss bei Vakuumfiltrationen
  • Konische Gummidichtungen
  • Für Saugflaschen
Spezifikation
Spezifikation
Abdichtung; Filterung
5 mm Wanddicke
EPDM
37 mm
10 St./Packung
52 mm