Learn More
DWK Life Sciences Guko, aus EPDM, konische Gummidichtungen, für Saugflaschen
Die Gummimanschette wird benötigt um eine Gasdichtigkeit bei einer Vakuumfiltration zu erzielen.
46.05 CHF - 154.00 CHF
Spezifikation
Material EPDM
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdichtung; Filterung
Menge 10 St./Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11870990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292022302
22 mm
60.70 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11880990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292022705
27 mm
57.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11850990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292021203
12 mm
46.05 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11860990
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292021709
16 mm
56.40 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11811010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292023204
33 mm
84.75 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11821010
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292023607
43 mm
89.40 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11766818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292023907
52 mm
111.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11776818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292024303
61 mm
154.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 02-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Um einen Filter und eine Saugflasche miteinander verbinden zu können, wird eine Gummimanschette benötigt, die beide Glasteile einerseits vor Bruch schützt und andererseits diese gasdicht verbindet. Diese Gasdichtheit wird benötigt um eine Vakuumfiltration durchführen zu können.
  • Zum dichten Abschluss bei Vakuumfiltrationen
  • Konische Gummidichtungen
  • Für Saugflaschen
Spezifikation
Spezifikation
EPDM
Abdichtung; Filterung
10 St./Packung