Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9310
Beständig gegen Säuren und Basen Die Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
Marke:  Abeba™ 9310/41
43.50 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21673" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15693238
  • 63.25 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
  • Glattes Leder, perforiert
  • Schwarz
  • PU-Zwischensohle
  • Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
  • Desinfizierte,
  • Antistatisch
  • Fersenriemen faltbar, verstellbar
  • Innensohle aus Leder
Spezifikation
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li
Leder
Rutschfest
9310
Schwarz
41
Gummi