Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9310
Beständig gegen Säuren und Basen Die Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
63.25 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li |
---|---|
Farbe | Schwarz |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Gummi |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15643238
|
Abeba™
9310/36 |
36 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15653238
|
Abeba™
9310/37 |
37 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15663238
|
Abeba™
9310/38 |
38 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15673238
|
Abeba™
9310/39 |
39 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15683238
|
Abeba™
9310/40 |
40 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15693238
|
Abeba™
9310/41 |
41 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15603248
|
Abeba™
9310/42 |
42 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15613248
|
Abeba™
9310/43 |
43 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15623248
|
Abeba™
9310/44 |
44 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15633248
|
Abeba™
9310/45 |
45 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15643248
|
Abeba™
9310/46 |
46 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15653248
|
Abeba™
9310/47 |
47 |
63.25 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Schwarz
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Spécification
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Leder | |
Gummi |
Schwarz | |
Rutschfest | |
9310 |