Learn More
Abeba™ Gummischuhe 9310
Beständig gegen Säuren und Basen Die Gummisohle bietet hohe Rutschfestigkeit.
Brand: Abeba™ 9310/44
Additional Details : Gewicht : 0.95000kg
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattes Leder, perforiert
- Schwarz
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- Antistatisch
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Innensohle aus Leder
Specifications
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC/li | |
Leder | |
Rutschfest | |
9310 |
Schwarz | |
44 | |
Gummi |