Beschreibung
RSV/BRSV Polyclonal antibody specifically detects RSV/BRSV in Virus samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | RSV/BRSV |
| Anwendungen | Western Blot, Flow Cytometry |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 700 |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | Bovine Respiratory Syncytial Virus BRSV, Bovine RSV |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Residues 201-211 [KELLPKVNNHDC] of the 63 kDa BRSV F protein. |
| Reinigungsverfahren | Immunogen affinity purified |
| Menge | 0.1 mL |
| Mehr anzeigen |