Beschreibung
- Universal-Magnetrührstabgreifer für große magnetische Rührstäbe.
- Mit mechanischer Kupplung zum Entfernen des schwimmend gelagerten Rührwerks IKAFLON 118.
- Länge: 1,04 m
- Material: PTFE, VMQ (FDA-konform)
- Hinweis: Bevor Sie Rührstäbe aus großen Gefäßen entfernen, entnehmen Sie bitte die I-MAG Antriebseinheit.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Weiß |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Entfernen großer Magnetrührstäbe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | IKAFLON 118 Rührantrieb mit Schwimmer |
| Enthält | Mechanische Kopplung |
| Länge (metrisch) | 1,04 m |
| Material | PTFE, VMQ |
| Typ | Magnetischer Rührstabgreifer |