missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPL18 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18689211 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.02 Milliliter
0.10 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18689211 0.1 mL 0.10 Milliliter
18622382 0.02 mL 0.02 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18689211 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2942080.1ml

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RPL18 Polyclonal antibody specifically detects RPL18 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RPL18
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:1000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias ribosomal protein L18,60S ribosomal protein L18
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-188 of human RPL18 (NP_000970.1). MGVDIRHNKDRKVRRKEPKSQDIYLRLLVKLYRFLARRTNSTFNQVVLKRLFMSRTNRPPLSLSRMIRKMKLPGRENKTAVVVGTITDDVRVQEVPKLKVCALRVTSRARSRILRAGGKILTFDQLALDSPKGCGTVLLSGPRKGREVYRHFGKAPGTPHSHTKPYVRSKGRKFERARGRRASRGYKN
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6141
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.