Learn More
RPIA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 13010-1-AP-150UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16831014
  • 381.34 CHF / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Defects in RPIA are the cause of ribose 5-phosphate isomerase deficiency. The exact function of RPIA remains unknown.
Spezifikation
Spezifikation
RPIA
Polyclonal
Unconjugated
RPIA
Phosphoriboisomerase, Ribose 5 phosphate isomerase, ribose 5 phosphate isomerase A, RPI, RPIA
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19895, 22934, 362383
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P47968, P49247
Rpia
RPIA Fusion Protein Ag3699
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat