missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RPIA Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | RPIA |
---|---|
Konzentration | 0.21 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16841014
|
Proteintech
13010-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16831014
|
Proteintech
13010-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Defects in RPIA are the cause of ribose 5-phosphate isomerase deficiency. The exact function of RPIA remains unknown.Spezifikation
RPIA | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P47968, P49247 | |
19895, 22934, 362383 | |
RPIA Fusion Protein Ag3699 | |
Primary | |
-20°C | |
RPIA |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Phosphoriboisomerase, Ribose 5 phosphate isomerase, ribose 5 phosphate isomerase A, RPI, RPIA | |
Rpia | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |