Learn More
Fisherbrand™ Zylindrische Rührstäbe mit abnehmbarem Drehring
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50,8mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Zertifizierung/Konformität | FDA, ISO 9001:2008 |
| Farbe | Weiß |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 0,31in. |
| Enthält | Abnehmbarer Mittelring |
| Länge (angloamerikanisch) | 2in. |
| Durchmesser (metrisch) | 8mm |
| Länge (metrisch) | 50,8mm |
| Material | Alnico-Magnet |
| Form | Zylinder |