Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben
Geeignet zur Herstellung von Lösungen oder zum Aufnehmen und Aufbewahren von Chemikalien. Lenz Laborglasinstrumente™ DURAN™ Rundkolben werden aus langlebigem DURAN Glas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ B0418061
Additional Details : Gewicht : 0.05220kg
Beschreibung
- Mit Beschriftungsschild
- Korrosionsfrei und resistent gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas, Duran Glass | |
NS 29 | |
Rund |