Learn More
Glassco Laboratory Equipments Glasflasche mit rundem Boden
Artikelnummer. 31937697
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Standard-Konusverbindung:
14/23
29/32
Packungsgröße:
10 Stück
6 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Standard-Konusverbindung Packungsgröße
31937697 25 mL 14/23 10 Stück
31937677 50 mL 14/23 10 Stück
31937659 50 mL 29/32 10 Stück
31937692 100 mL 14/23 10 Stück
31937695 100 mL 29/32 10 Stück
31937676 250 mL 29/32 10 Stück
31937688 500 mL 29/32 10 Stück
31937654 1000 mL 29/32 10 Stück
31937669 2000 mL 29/32 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 31937697 Lieferant Glassco Laboratory Equipments Lieferanten-Nr. EU057.202.05
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Glasflasche mit rundem Boden und einem einzelnen Hals und Gelenk für den Laboreinsatz.
  • Glaskolben mit rundem Boden und einem einzelnen Hals und einer Verbindung
  • Erhältlich in Kapazitäten von 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml
  • NS 14/23-Gelenke sind für 25 ml, 50 ml und 100 ml Kolben erhältlich
  • NS 29/32 Verbindungen sind für 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml und 2000 ml Kolben erhältlich.
  • Hergestellt aus hitzebeständigem ASTM E-438 Typ 1, Boro 3.3 Glas
  • Entspricht DIN/ISO 4797 und USP den Normen
  • Zeigt Weißdruck
  • Chemisch beständig
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Produkttyp Flask
Standard-Konusverbindung 14/23
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Graduated Nein
Mouth Style Verbindung
Sterilität Unsteril
Bodenform Rund