Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit konischem Normschliff
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 03004576
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
3 l | |
NS 45/40 | |
Je 1 |
Duran Glas | |
185 mm |