Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit konischem Normschliff
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03004579
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10323041
  • 266.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
4 l
NS 45/40
Je 1
Duran Glas
207 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit konischem Normschliff > 4000 ml