Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit konischem Normschliff
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch):
105 mm
166 mm
185 mm
207 mm
223 mm
236 mm
279 mm
345 mm
Standard-Konusverbindung:
NS 19/26
NS 29/32
NS 45/40
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Beschriftungsschild
- Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 20 l |
Material | Duran Glas |
Außendurchmesser (metrisch) | 345 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 12
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben mit konischem Normschliff >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur