Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundbodenkolben, Enghals
Artikelnummer. 11933621
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
10 l
20 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
11933621 20 l 1 Stück
10788461 250 ml 10 Stück
10020371 5 l 1 Stück
10060381 3 l 1 Stück
10090461 1 l 10 Stück
10214441 2 l 10 Stück
10254391 50 ml 10 Stück
10440903 500 ml 10 Stück
10507671 4 l 1 Stück
10611902 10 l 1 Stück
10728091 100 ml 10 Stück
10739221 6 l 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 11933621 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 07030094
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN ISO 1773 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 76 mm
Kapazität (metrisch) 20 l
Höhe (metrisch) 515 mm
Enthält Rollrand
Menge Je 1