Learn More
Lenz Laborglasintrumente Rundkolben
Artikelnummer. 11993621
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3 l
4 l
5 l
6 l
6 L
10 l
20 l
Außendurchmesser (metrisch) Hals:
34 mm
50 mm
51 mm
65 mm
76 mm
89 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Hals Packungsgröße
11993621 5 l 65 mm 1 Stück
10030371 50 ml 34 mm 10 Stück
10040371 10 l 89 mm 1 Stück
10274101 2 l 50 mm 10 Stück
10336361 250 ml 51 mm 10 Stück
10356361 4 l 76 mm 1 Stück
10499362 500 ml 50 mm 10 Stück
10527671 6 L 65 mm 1 Stück
11943621 1 l 65 mm 10 Stück
11953621 2 l 76 mm 10 Stück
11963621 3 l 65 mm 1 Stück
11973621 6 l 89 mm 1 Stück
11983621 20 l 89 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Artikelnummer. 11993621 Lieferant Lenz Laborglasintrumente Lieferanten-Nr. 07035082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 CHF
    161.26 CHF / 1 Stück
    Sparen 90.74 CHF
    36% Rabatt
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
  • Gemäß DIN ISO 24450 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Bördelrand
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) Hals 65 mm
Kapazität (metrisch) 5 l
Material Duran Glas
Höhe (metrisch) 310 mm