Learn More
SVL™ SVL™ Rotulex™ Kugelschliffschale
Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung
Marke: SVL™ RF41
1363.25 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.55000kg
Beschreibung
- Die gesamte Glas- und PTFE-Strecke ist äußerst beständig gegen chemische Angriffe.
- Können bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Das System besteht aus einem Kugelgelenk mit PTFE-beschichtetem O-Ring, der in den Innenring passt.
- Das Gelenk kann mit einer federbelasteten Metallklemme zusammengehalten werden.
- Die Komponenten RM, RF, RO und RC müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Innengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallclip | |
Glas, PTFE | |
41 |