Learn More
SVL™ SVL™ Rotulex™ Kugelschliffschale
Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung
119.00 CHF - 1435.00 CHF
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10203180
|
SVL™
RF13 |
13 | Innengelenk |
119.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10228064
|
SVL™
RF19 |
19 | Innengelenk |
143.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10422395
|
SVL™
RM19 |
19 | Außengelenk |
142.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12501406
|
SVL™
RF29 |
29 | Innengelenk |
186.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12079042
|
SVL™
RM29 |
29 | Außengelenk |
199.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15567950
|
SVL™
RF35 |
35 | Innengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallclip |
1325.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15577950
|
SVL™
RF41 |
41 | Innengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallclip |
1435.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15507960
|
SVL™
RM41 |
41 | Außengelenk, PTFE-beschichteter O-Ring, federbelasteter Metallklemme |
1435.00 CHF
30 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15587950
|
SVL™
RF64 |
64 | Innengelenk |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
15517960
|
SVL™
RM64 |
64 | Außengelenk |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Die gesamte Glas- und PTFE-Strecke ist äußerst beständig gegen chemische Angriffe.
- Können bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
- Das System besteht aus einem Kugelgelenk mit PTFE-beschichtetem O-Ring, der in den Innenring passt.
- Das Gelenk kann mit einer federbelasteten Metallklemme zusammengehalten werden.
- Die Komponenten RM, RF, RO und RC müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Glas, PTFE | |
Kugelgelenk |