Learn More
SVL™ SVL™ Rotulex™ Kugelschliffschale
Mit schmiermittelfreier Kugelverbindung
Marke:  SVL™ RF19
135.85 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.11000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10228064
  • 143.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die gesamte Glas- und PTFE-Strecke ist äußerst beständig gegen chemische Angriffe.
  • Können bei Temperaturen bis zu 200 °C verwendet werden
  • Das System besteht aus einem Kugelgelenk mit PTFE-beschichtetem O-Ring, der in den Innenring passt.
  • Das Gelenk kann mit einer federbelasteten Metallklemme zusammengehalten werden.
  • Die Komponenten RM, RF, RO und RC müssen separat bestellt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Innengelenk
Glas, PTFE
Kugelgelenk
19