Learn More
Grant Instruments™ Austauschbarer Zentrifugenrotor
Gewährleistet Vielseitigkeit beim Zentrifugieren von Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen. Grant Bio™ Austauschbare Zentrifugenrotoren sind in verschiedenen Rotortypen und Kapazitäten erhältlich.
234.26 CHF - 535.30 CHF
Spezifikation
Typ | Zentrifugenrotor |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | LMC-3000 Tischzentrifuge |
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fassungsvermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11471048
|
Grant Instruments™
R-12-10 |
12 x 10/15 ml |
234.26 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11401058
|
Grant Instruments™
R-6 |
6 x 50 ml |
535.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11481048
|
Grant Instruments™
R-12-15 |
12 x 15 ml |
290.44 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13144844
|
Grant Instruments™
R-2 |
2 x 96-Well-Mikrotiterplatten |
273.48 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Gewährleistet Vielseitigkeit beim Zentrifugieren von Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen.Grant Bio™ Austauschbare Zentrifugenrotoren sind in verschiedenen Rotortypen und Kapazitäten erhältlich.
- R-2: Für 2 x 96-Well Mikrotiterplatten
- R-6: Für 6 x 50 ml-Röhrchen, mit Verschluss
- R-12-10: Für 12 x 10 bis 15 ml-Röhrchen, abgerundete Enden, ohne Verschluss
- R-12-15: Für 12 x 15 ml-Röhrchen, mit Verschluss, konisches Ende
Spezifikation
Zentrifugenrotor | |
LMC-3000 Tischzentrifuge |