Learn More
Grant Instruments™ Austauschbarer Zentrifugenrotor
Artikelnummer. 11471048
Click to view available options
Fassungsvermögen:
12 x 10/15 ml
12 x 15 ml
2 x 96-Well-Mikrotiterplatten
6 x 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11471048
Marke: Grant Instruments™ R1210
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Gewährleistet Vielseitigkeit beim Zentrifugieren von Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen. Grant Bio™ Austauschbare Zentrifugenrotoren sind in verschiedenen Rotortypen und Kapazitäten erhältlich.
Gewährleistet Vielseitigkeit beim Zentrifugieren von Mikrotiterplatten und Mikroröhrchen.Grant Bio™ Austauschbare Zentrifugenrotoren sind in verschiedenen Rotortypen und Kapazitäten erhältlich.
  • R-2: Für 2 x 96-Well Mikrotiterplatten
  • R-6: Für 6 x 50 ml-Röhrchen, mit Verschluss
  • R-12-10: Für 12 x 10 bis 15 ml-Röhrchen, abgerundete Enden, ohne Verschluss
  • R-12-15: Für 12 x 15 ml-Röhrchen, mit Verschluss, konisches Ende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Rotor
Fassungsvermögen 12 x 10/15 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) LMC-3000 Tischzentrifuge