Learn More
Eppendorf™ Rotor S-4x400
Der Hochgeschwindigkeitsausschwingrotor mittlerer Kapazität eignet sich für die Verwendung mit der gekühlten 5910R Zentrifuge.
Marke: Eppendorf™ 5895181007
Additional Details : Gewicht : 6.00000kg
Beschreibung
- Hochgeschwindigkeitsausschwingrotor mittlerer Kapazität
- Ein breites Sortiment an Adaptern ermöglicht eine vielseitige Verwendung von Röhrchen und Flaschen
- Aerosoldichte QuickLock-Verschlusskappen für die sichere Zentrifugation gefährlicher Proben sind optional erhältlich
- Behälter, Kappen und Adapter sind autoklavierbar
- Erfordert Becher für Röhrchen und Flaschen von 0,2 ml bis 250 ml
Spezifikation
0,2 bis 250 ml | |
5910 R Zentrifuge | |
4 |
5,100 U/min | |
Ohne Behälter | |
Aerosoldichte Kappen erhältlich |