missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rotavirus Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. p-7200314 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
0.5 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
0.50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18253865 0.1 mL 0.10 Milliliter
18256014 0.5 mL 0.50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18253865 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB60013620.1ML

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

Rotavirus Polyclonal specifically detects Rotavirus in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Rotavirus
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 4.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:2000
Zusammensetzung Phosphate Buffered Saline with 0.1% Sodium Azide
Gen-Alias Major inner capsid protein VP6, VP6
Wirtsspezies Goat
Immunogen Bovine Nebraska Calf Diarrhea Virus.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Virology Bacteria and Parasites
Primär oder sekundär Primary
Testspezifität This is specific against ICPs & late structural (virion) antigens. Uninfected cell reactivity is negative against HEp-2 cells and WI-38 cells by indirect immunofluorescence.
Zielspezies Virus
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.