Learn More
Rotaflo™ Ersatzküken
Ersatzfeststellringe und -schlüssel für Quickfit Rotaflo™ Absperrhähne
Marke:  Quickfit LR10
40.09 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12643032
  • 42.20 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ersatzfeststellringe und -schlüssel für Quickfit Rotaflo™ Absperrhähne
Ersatzschlüssel und Sicherungsringe müssen separat bestellt werden (siehe unsere Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst).
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzteile für Absperrhahn
10 mm