Learn More
Rotaflo™ Ersatzküken
Click to view available options
Typ:
Ersatzschlüssel
Ersatzteile für Absperrhahn
Sicherungsring
Stopfenöffnung:
3 mm
6 mm
10 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Ersatzfeststellringe und -schlüssel für Quickfit Rotaflo™ Absperrhähne
Ersatzschlüssel und Sicherungsringe müssen separat bestellt werden (siehe unsere Website oder wenden Sie sich an den Kundendienst).
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Sicherungsring |
| Stopfenöffnung | 3 mm |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotaflo™ Absperrhahn |