missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF185 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18266772 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18266772 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18266772 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP159761

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

RNF185 Polyclonal specifically detects RNF185 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen RNF185
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/ml
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1.0 ug/ml
Zusammensetzung PBS, 2% Sucrose with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer Q96GF1
Gen-Alias BSK65-MONO1, BSK65-MONO2, BSK65-PANC1, BSK65-PANC2, BSK65-TEST1, BSK65-TEST2, BSK65-TEST3, FLJ38628, ring finger protein 185
Gensymbole RNF185
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Synthetic peptides corresponding to RNF185(ring finger protein 185) The peptide sequence was selected from the middle region of RNF185. Peptide sequence QVCPVCKAGISRDKVIPLYGRGSTGQQDPREKTPPRPQGQRPEPENRGGF.
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Zinc Finger
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 91445
Testspezifität Expected identity based on immunogen sequence: Bovine: 100%; Chicken: 100%; Canine: 100%; Human: 100%; Pig: 100%; Xenopus: 92%.
Rekonstitution Centrifuge the vial of lyoph antibody at 12,000 x g for 20 seconds. Add 50μL of distilled water. Vortex followed by centrifuge again to pellet the solution.Final concentration is 1mg/mL in PBS buffer.
Zielspezies Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Equine, Guinea Pig, Rabbit, Zebrafish
Inhalt und Lagerung Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.